Drukuj
11-Bromo-1-undekanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 11-Bromoundecan-1-ol, 11-Bromoundecanol
293440100 293440500
ACRO293440100EA 244 PLN
ACRO293440100 ACRO293440500
11-Bromo-1-undekanol 97%
11-Bromo-1-undekanol
Formuła: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
MW: 251.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 165…170 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: 42…47 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004752
Numer CAS: 1611-56-9
Numer WE (dawny EINECS): 216-554-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥96.0 %