10-Bromo-1-dekanol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21483.03
B21483.06
B21483.03EA
220
PLN
B21483.03
B21483.06
10-Bromo-1-dekanol 95%
10-Bromo-1-dekanol
Purity: 95%
CAS No.: 53463-68-6
Molecular Formula: Br(CH2)10OH
Formula Weight: 237.19
Flash Point:
Formuła:
HO(CH₂)₉CH₂Br Temp. Wrzenia: 165…169 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,190 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041681 Numer CAS: 53463-68-6 Numer WE (dawny EINECS): 258-572-4 |