Drukuj
1,3-Dibromo-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Glycerol alpha,alpha'-Dibromohydrin, 1,3-Dibromopropan-2-ol, alpha,alpha'-Dibromohydrin
M-Clarity™ quality level = MQ100
372404-25G 372404-5G
SIAL372404-25GEA 522 PLN
SIAL372404-25G SIAL372404-5G
1,3-Dibromo-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibromo-2-propanol
Formuła: BrH₂CCH(OH)CH₂Br
MW: 217.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 89
Gęstość: 2.11 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00000216
Numer CAS: 96-21-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-489-8
Jednostka: 1992
ADR: 3 III