Drukuj
1,3-Dibromo-2-propanol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Glycerol alpha,alpha'-Dibromohydrin, 1,3-Dibromopropan-2-ol, alpha,alpha'-Dibromohydrin
406541000 406540250
ACRO406541000EA 1460 PLN
ACRO406541000 ACRO406540250
1,3-Dibromo-2-propanol 95%
1,3-Dibromo-2-propanol
Formuła: BrH₂CCH(OH)CH₂Br
MW: 217.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 89
Gęstość: 2.13 g/cm³
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000216
Numer CAS: 96-21-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-489-8
Jednostka: 1987
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %