Drukuj
Acetal dimetylowy bromoacetaldehydu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-1,1-dimethoxyethane
M-Clarity™ quality level = MQ100
242500-100G 242500-25G
SIAL242500-100GEA 879 PLN
SIAL242500-100G SIAL242500-25G
Acetal dimetylowy bromoacetaldehydu, Sigma-Aldrich®
Acetal dimetylowy bromoacetaldehydu
Formuła: BrH₂CCH(OCH₃)₂
MW: 169.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 148
Gęstość: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000213
Numer CAS: 7252-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 230-669-6
Jednostka: 2929
ADR: 6.1 II