Drukuj
Acetal dietylowy bromoacetaldehydu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Bromo-1,1-diethoxyethane
123986-500G 123986-100G 123986-1KG
SIAL123986-500GEA 485 PLN
SIAL123986-500G SIAL123986-100G SIAL123986-1KG
Acetal dietylowy bromoacetaldehydu, Sigma-Aldrich®
Acetal dietylowy bromoacetaldehydu
Formuła: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
MW: 197.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 66
Gęstość: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000214
Numer CAS: 2032-35-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-989-1
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 II