Drukuj
1-Bromo-2-metoksyetan 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromoethyl methyl ether
402980050 402980250 402981000 402985000
ACRO402980050EA 249 PLN
ACRO402980050 ACRO402980250 ACRO402981000 ACRO402985000
1-Bromo-2-metoksyetan 95%
1-Bromo-2-metoksyetan
Formuła: BrH₂CCH₂OCH₃
MW: 138.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 107…110 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.46 g/cm³
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000236
Numer CAS: 6482-24-2
Numer WE (dawny EINECS): 229-339-4
Jednostka: 1993
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %