Drukuj
Bronopol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
134708-100G 134708-25G
SIAL134708-100GEA 512 PLN
SIAL134708-100G SIAL134708-25G
Bronopol, Sigma-Aldrich®
Bronopol
Formuła: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Temp. Wrzenia: 388 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 130…133 °C
Gęstość: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007390
Numer CAS: 52-51-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-143-0
Jednostka: 3241
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,01432