Bronopol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11639.22
A11639.36
A11639.PG
A11639.22EA
1130
PLN
A11639.22
A11639.36
A11639.PG
Bronopol ≥98%
Bronopol
Purity: 98+%
CAS No.: 52-51-7
Molecular Formula: C3H6BrNO4
Formula Weight: 199.99
pH: 5-7
Melting Point: ca 122-132°
Beilstein Reference: 1705868
Merck Reference: 14,1447
UN No.: 3241
MDL No.: MFCD00007390
Formuła:
HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH Temp. Wrzenia: 388 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: ∼122…132 °C Gęstość: 1,91 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007390 Numer CAS: 52-51-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-143-0 Jednostka: 3241 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1447 |