Drukuj
Kwas bromooctowy ≥99.0%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
17000-100G 17000-25G 17000-500G
SIAL17000-100GEA 782 PLN
SIAL17000-100G SIAL17000-25G SIAL17000-500G
Kwas bromooctowy ≥99.0%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Kwas bromooctowy
Formuła: BrCH₂COOH
MW: 138.95 g/mol
Temp. Wrzenia: 206
Temp. topnienia: 46…49 °C
Gęstość: 1.9335 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002678
Numer CAS: 79-08-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-175-8
Jednostka: 3425
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,01384