Drukuj
Kwas bromooctowy ≥98.0% (by GC) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02260.0005 8.02260.0250 8.02260.1000
8.02260.0005EA 105 PLN
8.02260.0005 8.02260.0250 8.02260.1000
Kwas bromooctowy ≥98.0% (by GC) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Kwas bromooctowy
Formuła: BrCH₂COOH
Temp. Wrzenia: 206 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 46…49 °C
Gęstość: 1,9335 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002678
Numer CAS: 79-08-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-175-8
Jednostka: 3425
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,01384
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 93.8 g/l (25 °C)
Melting Point 46 - 49 °C
Molar Mass 138.94 g/mol
Boiling Point 208 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.158 hPa (25 °C)
Flash Point 112 °C
Density 1.93 g/cm3 (20 °C)