Kwas bromooctowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 79-08-3
Molecular Formula: C2H3BrO2
Formula Weight: 138.95
Flash Point:
Formuła:
BrCH₂COOH Temp. Wrzenia: 207…209 °C Temp. topnienia: 44…49 °C Gęstość: 1,930 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002678 Numer CAS: 79-08-3 Numer WE (dawny EINECS): 201-175-8 Jednostka: 3425 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,1400 |