Drukuj
Kwas 6-bromokapronowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-Bromohexanoic acid
A15761.14 A15761.22 A15761.36
A15761.14EA 496 PLN
A15761.14 A15761.22 A15761.36
Kwas 6-bromokapronowy ≥98%
Kwas 6-bromokapronowy
Purity: 98+% CAS No.: 4224-70-8 Molecular Formula: Br(CH2)5CO2H Formula Weight: 195.06 Flash Point: 95°(203°F) Odour: Odourless Boiling Point: 165-170°/20mm Beilstein Reference: 1749740 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004422
Formuła: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Temp. Wrzenia: 165…170 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 32…35 °C
Gęstość: 1,4068 g/cm³ (30 °C)
Temp. Zapłonu: 95 °C (203 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004422
Numer CAS: 4224-70-8
Numer WE (dawny EINECS): 224-176-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,III