Drukuj
Kwas 6-bromokapronowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
165670250 165671000 165675000
ACRO165670250EA 321 PLN
ACRO165670250 ACRO165671000 ACRO165675000
Kwas 6-bromokapronowy 98%
Kwas 6-bromokapronowy
Formuła: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Temp. Wrzenia: 165…170 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 32…35 °C
Gęstość: 1,4068 g/cm³ (30 °C)
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004422
Numer CAS: 4224-70-8
Numer WE (dawny EINECS): 224-176-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light orange Low melting crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %