Drukuj
Kwas 5-bromowalerianowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 5-Bromopentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
158410-10G 158410-50G
SIAL158410-10GEA 131 PLN
SIAL158410-10G SIAL158410-50G
Kwas 5-bromowalerianowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 5-bromowalerianowy
Formuła: BrH₂C(CH₂)₃COOH
MW: 181.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 266
Temp. topnienia: 38…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004414
Numer CAS: 2067-33-6
Numer WE (dawny EINECS): 218-185-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 III