Drukuj
Kwas 5-bromowalerianowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 5-Bromopentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18329.0050 8.18329.0250
8.18329.0050EA 416 PLN
8.18329.0050 8.18329.0250
Kwas 5-bromowalerianowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kwas 5-bromowalerianowy
Formuła: BrH₂C(CH₂)₃COOH
MW: 181.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 266
Temp. topnienia: 38…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004414
Numer CAS: 2067-33-6
Numer WE (dawny EINECS): 218-185-3
Jednostka: 3261
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 38 - 41 °C
Molar Mass 181.02 g/mol
Boiling Point 142 - 145 °C (17 hPa)
Flash Point 112 °C