Kwas 5-bromowalerianowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11765.09
A11765.22
A11765.30
A11765.09EA
169
PLN
A11765.09
A11765.22
A11765.30
Kwas 5-bromowalerianowy ≥97%
Kwas 5-bromowalerianowy
Purity: 97%
CAS No.: 2067-33-6
Molecular Formula: Br(CH2)4CO2H
Formula Weight: 181.03
Flash Point:
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₃COOH Temp. Wrzenia: 142…145 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 38…41 °C Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004414 Numer CAS: 2067-33-6 Numer WE (dawny EINECS): 218-185-3 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |