Drukuj
Kwas 5-bromowalerianowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Bromopentanoic acid
169820100 169820500 169822500
ACRO169820100EA 115 PLN
ACRO169820100 ACRO169820500 ACRO169822500
Kwas 5-bromowalerianowy 97%
Kwas 5-bromowalerianowy
Formuła: BrH₂C(CH₂)₃COOH
Temp. Wrzenia: 142…145 °C (13 mmHg)
Temp. topnienia: 37…41 °C
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004414
Numer CAS: 2067-33-6
Numer WE (dawny EINECS): 218-185-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %