Drukuj
Kwas 4-bromomasłowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
258083-10G 258083-50G
SIAL258083-10GEA 417 PLN
SIAL258083-10G SIAL258083-50G
Kwas 4-bromomasłowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-bromomasłowy
Formuła: BrH₂C(CH₂)₂COOH
Temp. Wrzenia: 249 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 29 °C
Numer MDL: MFCD00002817
Numer CAS: 2623-87-2
Numer WE (dawny EINECS): 220-083-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,III