Kwas 4-bromomasłowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12870.09
A12870.18
A12870.30
A12870.09EA
395
PLN
A12870.09
A12870.18
A12870.30
Kwas 4-bromomasłowy ≥97%
Kwas 4-bromomasłowy
Purity: 97%
CAS No.: 2623-87-2
Molecular Formula: Br(CH2)3CO2H
Formula Weight: 167.01
Flash Point: 115°(239°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 129-131°/11mm
Beilstein Reference: 1743056
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002817
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₂COOH Temp. Wrzenia: 129…131 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: 31…33 °C Temp. Zapłonu: 115 °C (239 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002817 Numer CAS: 2623-87-2 Numer WE (dawny EINECS): 220-083-9 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |