Drukuj
Kwas 4-bromomasłowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
133470050 133470250 133471000
ACRO133470050EA 251 PLN
ACRO133470050 ACRO133470250 ACRO133471000
Kwas 4-bromomasłowy 98%
Kwas 4-bromomasłowy
Formuła: BrH₂C(CH₂)₂COOH
Temp. Wrzenia: 249 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 28…32 °C
Temp. Zapłonu: 124 °C
Numer MDL: MFCD00002817
Numer CAS: 2623-87-2
Numer WE (dawny EINECS): 220-083-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light brown Low melting crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 32 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %