2,3-Dibromobutyric acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L04841.06
L04841.14
L04841.06EA
175
PLN
L04841.06
L04841.14
2,3-Dibromobutyric acid ≥97%
2,3-Dibromobutyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 600-30-6
Molecular Formula: C4H6Br2O2
Formula Weight: 245.91
Melting Point: 84-88°
Boiling Point: 100-110°/2mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00014334
Formuła:
H₃C(BrCH)₂COOH Temp. Wrzenia: 100…110 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 84…88 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014334 Numer CAS: 600-30-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-992-1 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |