Drukuj
11-Bromoundecanoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 11-Bromohendecanoic acid, 11-Bromoundecylic acid
423160250 423161000 423160010
ACRO423160250EA 257 PLN
ACRO423160250 ACRO423161000 ACRO423160010
11-Bromoundecanoic acid 98%
11-Bromoundecanoic acid
Formuła: BrH₂C(CH₂)₉COOH
MW: 265.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 173…174 °C (2 mmHg)
Temp. topnienia: 48…51 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002732
Numer CAS: 2834-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 220-602-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)