Drukuj
5-Bromowalerian metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M32607-10G M32607-25G
SIALM32607-10GEA 582 PLN
SIALM32607-10G SIALM32607-25G
5-Bromowalerian metylu, Sigma-Aldrich®
5-Bromowalerian metylu
Formuła: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Temp. Wrzenia: 79…80 °C (5,33 hPa)
Gęstość: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000265
Numer CAS: 5454-83-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-709-7