5-Bromowalerian metylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A19072.06
A19072.14
A19072.22
A19072.06EA
400
PLN
A19072.06
A19072.14
A19072.22
5-Bromowalerian metylu ≥97%
5-Bromowalerian metylu
Purity: 97%
CAS No.: 5454-83-1
Molecular Formula: Br(CH2)4CO2CH3
Formula Weight: 195.06
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.4630
Boiling Point: 79-80°/4mm
Beilstein Reference: 1749649
MDL No.: MFCD00000265
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃ Temp. Wrzenia: 79…80 °C (4 mmHg) Gęstość: 1,363 Temp. Zapłonu: 99 °C (210 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000265 Numer CAS: 5454-83-1 Numer WE (dawny EINECS): 226-709-7 |