Drukuj
5-Bromowalerian metylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Methyl 5-Bromovalerate, 5-Bromovaleric acid methyl ester
126460100 126460250
ACRO126460100EA 401 PLN
ACRO126460100 ACRO126460250
5-Bromowalerian metylu 97%
5-Bromowalerian metylu
Formuła: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
MW: 195.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 79…80 °C (5.33 hPa)
Gęstość: 1.36 g/cm³
Temp. Zapłonu: 99 °C
Numer MDL: MFCD00000265
Numer CAS: 5454-83-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-709-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %