5-Bromowalerian etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Bromovaleric acid ethyl ester, Ethyl 5-bromovalerate
A11952.22
A11952.14
A11952.36
A11952.22EA
1430
PLN
A11952.22
A11952.14
A11952.36
5-Bromowalerian etylu ≥98%
5-Bromowalerian etylu
Purity: 98%
CAS No.: 14660-52-7
Molecular Formula: C7H13BrO2
Formula Weight: 209.09
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 1752023
MDL No.: MFCD00000266
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃ Temp. Wrzenia: 227 °C Gęstość: 1,306 Temp. Zapłonu: 103 °C (217 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000266 Numer CAS: 14660-52-7 Numer WE (dawny EINECS): 238-705-2 |