Drukuj
5-Bromowalerian etylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromovaleric acid ethyl ester, Ethyl 5-bromovalerate
156540250 156541000
ACRO156540250EA 559 PLN
ACRO156540250 ACRO156541000
5-Bromowalerian etylu 99%
5-Bromowalerian etylu
Formuła: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃
MW: 209.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 104…109 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1.32 g/cm³
Temp. Zapłonu: 103 °C
Numer MDL: MFCD00000266
Numer CAS: 14660-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 238-705-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %