Drukuj
4'- Bromoacetanilid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
171571000 171570250 171575000
ACRO171571000EA 528 PLN
ACRO171571000 ACRO171570250 ACRO171575000
4'- Bromoacetanilid 98%
4'- Bromoacetanilid
Formuła: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
Temp. Wrzenia: 347 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 166…170 °C
Gęstość: 1,717 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000092
Numer CAS: 103-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-154-9
Klasyfikacja Merck : 13,01383
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light grey Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 166 to 170 °C
GC ≥97.5 %