Bromoacetamid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11926.14
A11926.06
A11926.14EA
1290
PLN
A11926.14
A11926.06
Bromoacetamid ≥98%
Bromoacetamid
Purity: 98%
CAS No.: 683-57-8
Molecular Formula: C2H4BrNO
Formula Weight: 137.97
Melting Point: 87-90°
Beilstein Reference: 1739073
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00008025
Formuła:
BrCH₂CONH₂ Temp. Wrzenia: 241 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 87…90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008025 Numer CAS: 683-57-8 Jednostka: 2923 ADR: 8,II |