Bromoacetamid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
291100250
291100050
ACRO291100250EA
972
PLN
ACRO291100250
ACRO291100050
Bromoacetamid 98%
Bromoacetamid
Formuła:
BrCH₂CONH₂ Temp. Wrzenia: 241 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 88…91 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008025 Numer CAS: 683-57-8 Jednostka: 2923 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light yellow Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 87 to 91 °C |
GC | ≥97.5 % |