Drukuj
Chlorek 6-bromoheksanoliu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
235555-10G 235555-50G
SIAL235555-10GEA 291 PLN
SIAL235555-10G SIAL235555-50G
Chlorek 6-bromoheksanoliu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 6-bromoheksanoliu
Formuła: BrH₂C(CH₂)₄COOCl
Temp. Wrzenia: 130 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000761
Numer CAS: 22809-37-6
Numer WE (dawny EINECS): 245-236-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,II