Chlorek 6-bromoheksanoliu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11063.06
A11063.14
A11063.22
A11063.06EA
335
PLN
A11063.06
A11063.14
A11063.22
Chlorek 6-bromoheksanoliu ≥97%
Chlorek 6-bromoheksanoliu
Purity: 97%
CAS No.: 22809-37-6
Molecular Formula: C6H10BrClO
Formula Weight: 213.50
Flash Point:
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₄COOCl Temp. Wrzenia: 119…120 °C (9 mmHg) Gęstość: 1,397 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000761 Numer CAS: 22809-37-6 Numer WE (dawny EINECS): 245-236-7 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |