Chlorek 5-bromowalerianowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18046.14
A18046.06
A18046.14EA
1980
PLN
A18046.14
A18046.06
Chlorek 5-bromowalerianowy ≥98%
Chlorek 5-bromowalerianowy
Purity: 98%
CAS No.: 4509-90-4
Molecular Formula: C5H8BrClO
Formula Weight: 199.46
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4910
Odour: Irritating
Boiling Point: 43-45°/0.2mm
Beilstein Reference: 1745663
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00013660
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₃COOCl Temp. Wrzenia: 43…45 °C (0,2 mmHg) Gęstość: 1,49 Temp. Zapłonu: 107 °C (225 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013660 Numer CAS: 4509-90-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |