Drukuj
Chlorek 3-bromopropionylu 95% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromopropanoyl chloride
161990250 161991000
ACRO161990250EA 446 PLN
ACRO161990250 ACRO161991000
Chlorek 3-bromopropionylu 95% tech.
Chlorek 3-bromopropionylu
Formuła: BrH₂CCH₂COOCl
Temp. Wrzenia: 55…57 °C (17 mmHg)
Gęstość: 1,7 g/cm³
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000746
Numer CAS: 15486-96-1
Numer WE (dawny EINECS): 239-515-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %