Bromek bromoacetylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19580.14
A19580.22
A19580.36
A19580.14EA
254
PLN
A19580.14
A19580.22
A19580.36
Bromek bromoacetylu ≥98%
Bromek bromoacetylu
Purity: 98%
CAS No.: 598-21-0
Molecular Formula: BrCH2COBr
Formula Weight: 201.86
Flash Point:
Formuła:
BrCH₂COOBr Temp. Wrzenia: 147…150 °C Gęstość: 2,324 Temp. Zapłonu: >105 °C (221 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000115 Numer CAS: 598-21-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-923-5 Jednostka: 2513 ADR: 8,II |