Drukuj
Bromek bromoacetylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
106601000 106605000
ACRO106601000EA 347 PLN
ACRO106601000 ACRO106605000
Bromek bromoacetylu 98%
Bromek bromoacetylu
Formuła: BrCH₂COOBr
MW: 201.85 g/mol
Temp. Wrzenia: 148
Gęstość: 2.31 g/cm³
Temp. Zapłonu: >105 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000115
Numer CAS: 598-21-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-923-5
Jednostka: 2513
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %