Kwas bromopirogronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L00720.04
L00720.09
L00720.18
L00720.04EA
231
PLN
L00720.04
L00720.09
L00720.18
Kwas bromopirogronowy ≥97%
Kwas bromopirogronowy
Purity: 97%
CAS No.: 1113-59-3
Molecular Formula: C3H3BrO3
Formula Weight: 166.96
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 75-80°
Beilstein Reference: 1746786
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002587
Formuła:
BrH₂CC(O)COOH Temp. Wrzenia: 249 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 75…80 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002587 Numer CAS: 1113-59-3 Numer WE (dawny EINECS): 214-206-5 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |