Drukuj
Bromopirogronian etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Bromopyruvic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate, 3-Bromo-2-oxopropionic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
E14578-100G E14578-25G E14578-5G
SIALE14578-100GEA 998 PLN
SIALE14578-100G SIALE14578-25G SIALE14578-5G
Bromopirogronian etylu, Sigma-Aldrich®
Bromopirogronian etylu
Formuła: BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
MW: 195.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 98…100 °C (13 hPa)
Gęstość: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000204
Numer CAS: 70-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-729-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 II