Bromopirogronian etylu ≥75%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ethyl 3-bromopyruvate is employed in a synthesis of thioxothiazolidines from primary amines and carbon disulfide
Purity: 85%
CAS No.: 70-23-5
Molecular Formula: C5H7BrO3
Formula Weight: 195.02
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4690
Boiling Point: 98-100°/10mm
Beilstein Reference: 1760158
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000204
Formuła:
BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃ Temp. Wrzenia: 98…100 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,555 Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000204 Numer CAS: 70-23-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-729-6 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |