Drukuj
3-Bromobutanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
662747-1G 662747-5G
SIAL662747-1GEA 379 PLN
SIAL662747-1G SIAL662747-5G
3-Bromobutanon, Sigma-Aldrich®
3-Bromobutanon
Formuła: H₃CC(O)BrCHCH₃
Temp. Wrzenia: 36 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,441 g/cm³ (18 °C)
Numer MDL: MFCD00013538
Numer CAS: 814-75-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-404-6
Jednostka: 2920
ADR: 8,II