Drukuj
Bromoactonitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
242489-100G 242489-25G 242489-5G
SIAL242489-100GEA 1390 PLN
SIAL242489-100G SIAL242489-25G SIAL242489-5G
Bromoactonitryl, Sigma-Aldrich®
Bromoactonitryl
Formuła: BrCNCH₂
Temp. Wrzenia: 150 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –36 °C
Gęstość: 1,771 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001884
Numer CAS: 590-17-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-672-1
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,II