Bromoactonitryl 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13933.09
A13933.18
A13933.30
A13933.09EA
382
PLN
A13933.09
A13933.18
A13933.30
Bromoactonitryl 96%
Bromoactonitryl
Purity: 96%
CAS No.: 590-17-0
Molecular Formula: BrCH2CN
Formula Weight: 119.95
Flash Point: 81°(178°F)
Refractive Index: 1.4800
Boiling Point: 150°
Beilstein Reference: 956569
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001884
Formuła:
BrCNCH₂ Temp. Wrzenia: 150 °C Temp. topnienia: –36 °C Gęstość: 1,722 Temp. Zapłonu: 81 °C (178 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001884 Numer CAS: 590-17-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-672-1 Jednostka: 3276 ADR: 6.1,III |