Drukuj
Bromoactonitryl 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
221860050 221860250 221861000
ACRO221860050EA 213 PLN
ACRO221860050 ACRO221860250 ACRO221861000
Bromoactonitryl 97%
Bromoactonitryl
Formuła: BrCNCH₂
Temp. Wrzenia: 150 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –36 °C
Gęstość: 1,72 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001884
Numer CAS: 590-17-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-672-1
Jednostka: 2922
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %