4'-Bromo-2'-chloroacetanilide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18652.14
A18652.22
A18652.14EA
668
PLN
A18652.14
A18652.22
4'-Bromo-2'-chloroacetanilide ≥98%
4'-Bromo-2'-chloroacetanilide
Purity: 98+%
CAS No.: 3460-23-9
Molecular Formula: C8H7BrClNO
Formula Weight: 248.51
Melting Point: 151-152°
Beilstein Reference: 2719133
Formuła:
H₃CC(O)NH(C₆H₃BrCl) Temp. topnienia: 151…152 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040852 Numer CAS: 3460-23-9 |