Drukuj
1-Bromo-3-chloropropan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B62404-1KG B62404-250G
SIALB62404-1KGEA 520 PLN
SIALB62404-1KG SIALB62404-250G
1-Bromo-3-chloropropan, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-chloropropan
Formuła: BrH₂CCH₂CH₂Cl
MW: 157.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 144
Temp. topnienia: –58 °C
Gęstość: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000998
Numer CAS: 109-70-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-697-1
Jednostka: 2688
ADR: 6.1 III