Drukuj
1-Bromo-2-chloroetan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ethylene chlorobromide
MQ200
232750-250G 232750-5G
SIAL232750-250GEA 563 PLN
SIAL232750-250G SIAL232750-5G
1-Bromo-2-chloroetan, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-chloroetan
Formuła: BrH₂CCH₂Cl
MW: 143.41 g/mol
Temp. Wrzenia: 107
Temp. topnienia: –17 °C
Gęstość: 1.7392 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000962
Numer CAS: 107-04-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-456-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III