Drukuj
1,2-Dibromotetrachloroetan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
133396-100G 133396-25G
SIAL133396-100GEA 565 PLN
SIAL133396-100G SIAL133396-25G
1,2-Dibromotetrachloroetan, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromotetrachloroetan
Formuła: BrCl₂CCBrCl₂
MW: 325.64 g/mol
Temp. Wrzenia: 222
Temp. topnienia: 83
Gęstość: 2.713 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000780
Numer CAS: 630-25-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-136-7