Drukuj
Tetrabromometan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
C11081-100G C11081-500G C11081-5G
SIALC11081-100GEA 405 PLN
SIALC11081-100G SIALC11081-500G SIALC11081-5G
Tetrabromometan, Sigma-Aldrich®
Tetrabromometan
Formuła: Br₄C
Temp. Wrzenia: 190 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 90…92 °C
Gęstość: 3,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000117
Numer CAS: 558-13-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-189-6
Jednostka: 2516
ADR: 6.1,III