Drukuj
Bromoetan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bromic ether, Hydrobromic ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
124052-1L 124052-250ML
SIAL124052-1LEA 460 PLN
SIAL124052-1L SIAL124052-250ML
Bromoetan, Sigma-Aldrich®
Bromoetan
Formuła: BrH₂CCH₃
Temp. Wrzenia: 38,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –118 °C
Gęstość: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000232
Numer CAS: 74-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-825-8
Jednostka: 1891
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03807